Tlačiť
(3-Fluorophenyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3-Fluorophenyl)acetic acid
PC4130-100G PC4130-25G
APOSPC4130-100GEA 58.08 EUR
APOSPC4130-100G APOSPC4130-25G
(3-Fluorophenyl)acetic acid 97%
(3-Fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄F)CH₂COOH
Mw: 154.14
Teplota varu: 151 °C/0.8mmHg
Teplota tavenia: 42…48 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004331
Číslo CAS: 331-25-9
EINECS: 206-360-7