Tlačiť
8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (8-(Trifluoromethyl)quinolin-6-yl)boronic acid
PC412567-1G PC412567-250MG
APOSPC412567-1GEA 463.85 EUR
APOSPC412567-1G APOSPC412567-250MG
8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
Vzorec: C₁₀H₇BF₃NO₂
Mw: 240.9743 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11504852
Číslo CAS: 1072951-47-3