Tlačiť
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (8-(Trifluoromethoxy)quinolin-5-yl)boronic acid
PC412551-1G PC412551-250MG
APOSPC412551-1GEA 347.29 EUR
APOSPC412551-1G APOSPC412551-250MG
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
Vzorec: C₁₀H₇BF₃NO₃
Mw: 256.97 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11504851
Číslo CAS: 1072951-46-2