Tlačiť
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,6-Difluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC412384-1G PC412384-500MG
APOSPC412384-1GEA 142 EUR
APOSPC412384-1G APOSPC412384-500MG
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₄BF₂NO₂
Mw: 241.04
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12913987
Číslo CAS: 1204333-58-3