Tlačiť
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2-Cyano-4-fluorophenyl)boronic acid
PC412334-1G PC412334-250MG
APOSPC412334-1GEA 94.53 EUR
APOSPC412334-1G APOSPC412334-250MG
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 95+%
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BFNO₂
Mw: 164.9295 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12546526
Číslo CAS: 876601-43-3