Tlačiť
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid, 2-Chloro-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
PC412323-1G PC412323-250MG PC412323-5G
APOSPC412323-1GEA 221.51 EUR
APOSPC412323-1G APOSPC412323-250MG APOSPC412323-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BClF₃O₃
Mw: 240.3720 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11040272
Číslo CAS: 345226-20-2