Tlačiť
6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-(4-Fluorophenyl)pyridine-3-boronic acid
PC412208-100MG PC412208-250MG
APOSPC412208-100MGEA 406.57 EUR
APOSPC412208-100MG APOSPC412208-250MG
6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₁₁H₉BFNO₂
Mw: 217.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09037487
Číslo CAS: 1072944-20-7