Tlačiť
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC412114-1G PC412114-5G PC412114-250MG
APOSPC412114-1GEA 74.9 EUR
APOSPC412114-1G APOSPC412114-5G APOSPC412114-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₂
Mw: 203.9541 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11042432
Číslo CAS: 947533-96-2