Tlačiť
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,4-Difluoro-3-formylphenyl)boronic acid
PC412092-25G PC412092-5G
APOSPC412092-25GEA 477.07 EUR
APOSPC412092-25G APOSPC412092-5G
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid 95%
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₂O₃
Mw: 185.9200 g/mol
Teplota tavenia: 206…210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04974116
Číslo CAS: 870718-06-2