Tlačiť
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid, (3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
PC412086-1G PC412086-5G
APOSPC412086-1GEA 282.79 EUR
APOSPC412086-1G APOSPC412086-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 97%
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₃
Teplota tavenia: 126…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07363846
Číslo CAS: 850593-08-7