Tlačiť
(2-Fluorophenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Fluorophenyl)acetic acid, 2-Fluorophenylacetic acid
PC4120-100G PC4120-1KG PC4120-500G
APOSPC4120-100GEA 36.45 EUR
APOSPC4120-100G APOSPC4120-1KG APOSPC4120-500G
(2-Fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄F)CH₂COOH
Mw: 154.14
Teplota varu: 263
Teplota tavenia: 61…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004315
Číslo CAS: 451-82-1
EINECS: 207-196-9