Tlačiť
α-Fluorophenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-2-phenylacetic acid, alpha-Fluorophenylacetic acid
PC4119-1G PC4119-5G
APOSPC4119-1GEA 183.06 EUR
APOSPC4119-1G APOSPC4119-5G
α-Fluorophenylacetic acid 97%
α-Fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂
Mw: 154.14 g/mol
Teplota tavenia: 78…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004221
Číslo CAS: 1578-63-8
EINECS: 216-420-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III