Tlačiť
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4118-1G PC4118-5G PC4118-25G
APOSPC4118-1GEA 29.84 EUR
APOSPC4118-1G APOSPC4118-5G APOSPC4118-25G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Teplota tavenia: 57…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093968
Číslo CAS: 187543-87-9