Tlačiť
(±)-3,4-Difluoromandelic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4116-1G PC4116-250MG PC4116-5G
APOSPC4116-1GEA 26.55 EUR
APOSPC4116-1G APOSPC4116-250MG APOSPC4116-5G
(±)-3,4-Difluoromandelic acid 97%
(±)-3,4-Difluoromandelic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Teplota tavenia: 92…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061299
Číslo CAS: 132741-29-8