Tlačiť
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC411326-1G PC411326-25G PC411326-5G
APOSPC411326-1GEA 298.02 EUR
APOSPC411326-1G APOSPC411326-25G APOSPC411326-5G
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₅BrF₂N₂
Mw: 211.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17078896
Číslo CAS: 1243250-04-5