Tlačiť
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC411324-10G PC411324-1G PC411324-5G
APOSPC411324-10GEA 663.73 EUR
APOSPC411324-10G APOSPC411324-1G APOSPC411324-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₅F₂IN₂
Mw: 258.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21364399
Číslo CAS: 1354705-44-4