Tlačiť
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4108-25G PC4108-5G PC4108-100G
APOSPC4108-25GEA 94.67 EUR
APOSPC4108-25G APOSPC4108-5G APOSPC4108-100G
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrFN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08059542
Číslo CAS: 421552-12-7
OSN: 3265
ADR: 8,III