Tlačiť
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4107F-1G PC4107F-5G
APOSPC4107F-1GEA 90.13 EUR
APOSPC4107F-1G APOSPC4107F-5G
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine
Vzorec: C₁₁H₇FN₂O₃
Mw: 234.19
Teplota tavenia: 98…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067801
Číslo CAS: 147143-58-6