Tlačiť
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4107-5G PC4107-100G PC4107-25G
APOSPC4107-5GEA 24.95 EUR
APOSPC4107-5G APOSPC4107-100G APOSPC4107-25G
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Mw: 219.01
Teplota tavenia: 141…151 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143423
Číslo CAS: 146328-85-0