Tlačiť
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane, 4,4-Difluorodiphenylmethylchloride
PC4106-10G PC4106-50G PC4106-5G
APOSPC4106-10GEA 58.16 EUR
APOSPC4106-10G APOSPC4106-50G APOSPC4106-5G
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride 97%
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Vzorec: C₁₃H₉ClF₂
Teplota varu: 126…128 °C/1mmHg
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044329
Číslo CAS: 27064-94-4
EINECS: 248-201-4
OSN: 3265
ADR: 8,II