Tlačiť
2,3-Difluorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Dihydroxy(2,3-difluorophenyl)borane, 2,3-Difluorobenzeneboronic acid, (2,3-Difluorophenyl)metaboric acid
PC4104-100G PC4104-1G PC4104-25G
APOSPC4104-100GEA 373.72 EUR
APOSPC4104-100G APOSPC4104-1G APOSPC4104-25G
2,3-Difluorophenylboronic acid 97%
2,3-Difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
Mw: 157.91
Teplota tavenia: 89 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01863170
Číslo CAS: 121219-16-7