Tlačiť
2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4103-25G PC4103-5G PC4103-100G
APOSPC4103-25GEA 72.9 EUR
APOSPC4103-25G APOSPC4103-5G APOSPC4103-100G
2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile 95%
2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile
Vzorec: C₁₃H₈FNO
Mw: 213.21
Teplota varu: 338
Teplota tavenia: 90…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068201
Číslo CAS: 175204-06-5
OSN: 3439
ADR: 6.1 III