Tlačiť
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC410059-1G PC410059-5G
APOSPC410059-1GEA 74.9 EUR
APOSPC410059-1G APOSPC410059-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₈FNO
Mw: 213.21 g/mol
Číslo MDL: MFCD01815090
Číslo CAS: 215589-24-5