Tlačiť
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4097-10G PC4097-1G PC4097-5G
APOSPC4097-10GEA 565.18 EUR
APOSPC4097-10G APOSPC4097-1G APOSPC4097-5G
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea 98%
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea
Vzorec: C₈H₆ClF₃N₂S
Teplota tavenia: 139…141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041182
Číslo CAS: 207919-03-7