Tlačiť
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
PC4091-100G PC4091-25G PC4091-5G
APOSPC4091-100GEA 178.1 EUR
APOSPC4091-100G APOSPC4091-25G APOSPC4091-5G
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 97%
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Teplota tavenia: 102…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236028
Číslo CAS: 177985-32-9