Tlačiť
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2S,4R)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-fluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PC409009-1G PC409009-250MG
APOSPC409009-1GEA 81.43 EUR
APOSPC409009-1G APOSPC409009-250MG
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₈FNO₄
Mw: 247.27 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07367993
Číslo CAS: 203866-18-6