Tlačiť
1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4089-1G PC4089-10G PC4089-5G
APOSPC4089-1GEA 33.17 EUR
APOSPC4089-1G APOSPC4089-10G APOSPC4089-5G
1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine 95%
1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine
Vzorec: C₁₂H₁₇FN₂
Teplota varu: 112 °C/0,5mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00816588
Číslo CAS: 76141-89-4
OSN: 3267
ADR: 8,III