Tlačiť
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC408441-1G PC408441-5G
APOSPC408441-1GEA 24.91 EUR
APOSPC408441-1G APOSPC408441-5G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₂BrF₅O
Mw: 276.99 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03412225
Číslo CAS: 115467-07-7