Tlačiť
2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,3-Dichloro-2-(trifluoromethoxy)benzene, 2,6-Dichloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC408440-1G PC408440-5G
APOSPC408440-1GEA 328.46 EUR
APOSPC408440-1G APOSPC408440-5G
2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃O
Mw: 231 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD14697984
Číslo CAS: 97608-49-6