Tlačiť
2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC408287-5G PC408287-1G
APOSPC408287-5GEA 274.38 EUR
APOSPC408287-5G APOSPC408287-1G
2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine 98%
2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇FN₂
Mw: 126.13
Teplota tavenia: 174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659479
Číslo CAS: 301222-66-2