Tlačiť
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC408277-25G PC408277-5G PC408277-100G
APOSPC408277-25GEA 49.67 EUR
APOSPC408277-25G APOSPC408277-5G APOSPC408277-100G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃NO₅
Mw: 251.117 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185757
Číslo CAS: 784-77-0