Tlačiť
2-(2-Fluorophenyl)acetamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC408273-1G PC408273-5G
APOSPC408273-1GEA 83.03 EUR
APOSPC408273-1G APOSPC408273-5G
2-(2-Fluorophenyl)acetamide 98%
2-(2-Fluorophenyl)acetamide
Vzorec: C₈H₈FNO
Teplota tavenia: 157…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11643209
Číslo CAS: 326-63-6