Tlačiť
(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
PC408263-1G PC408263-5G
APOSPC408263-1GEA 143.6 EUR
APOSPC408263-1G APOSPC408263-5G
(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₃
Teplota tavenia: 106…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660193
Číslo CAS: 886498-61-9