Tlačiť
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanol
PC408257-1G PC408257-5G PC408257-10G
APOSPC408257-1GEA 51.74 EUR
APOSPC408257-1G APOSPC408257-5G APOSPC408257-10G
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO₂
Mw: 156.16
Teplota varu: 110…112 °C/4mmHg
Teplota tavenia: 53…55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116338
Číslo CAS: 157068-03-6