Tlačiť
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC408235-1G PC408235-250MG
APOSPC408235-1GEA 265.54 EUR
APOSPC408235-1G APOSPC408235-250MG
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Teplota tavenia: 60…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226884
Číslo CAS: 936693-22-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III