Tlačiť
4-Bromo-3-fluorophenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC408233-100G PC408233-25G PC408233-5G
APOSPC408233-100GEA 547.17 EUR
APOSPC408233-100G APOSPC408233-25G APOSPC408233-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetic acid 98%
4-Bromo-3-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.0300 g/mol
Teplota tavenia: 111…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12756200
Číslo CAS: 942282-40-8
OSN: 3077
ADR: 9+EHS III