Tlačiť
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC408225-1G PC408225-25G PC408225-5G
APOSPC408225-1GEA 86.12 EUR
APOSPC408225-1G APOSPC408225-25G APOSPC408225-5G
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine 96%
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇FN₂
Mw: 126.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09835298
Číslo CAS: 110919-71-6