Tlačiť
Triethyl(trifluoromethyl)silane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (Triethylsilyl)trifluoromethane
PC408176-25G PC408176-5G
APOSPC408176-25GEA 484.16 EUR
APOSPC408176-25G APOSPC408176-5G
Triethyl(trifluoromethyl)silane 97%
Triethyl(trifluoromethyl)silane
Vzorec: C₇H₁₅F₃Si
Teplota varu: 58 °C/60mmHg
Hustota: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00192520
Číslo CAS: 120120-26-5
OSN: 1993
ADR: 3,II