Tlačiť
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC408137-5G PC408137-1G
APOSPC408137-5GEA 367.43 EUR
APOSPC408137-5G APOSPC408137-1G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₂F₄O
Teplota varu: 82 °C/62mmHg
Hustota: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683041
Číslo CAS: 16583-06-5
OSN: 1989
ADR: 3,III