Tlačiť
Dichlorofluoroacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC408090-25G PC408090-1G PC408090-5G
APOSPC408090-25GEA 728.62 EUR
APOSPC408090-25G APOSPC408090-1G APOSPC408090-5G
Dichlorofluoroacetic acid
Dichlorofluoroacetic acid
Vzorec: C₂HCl₂FO₂
Mw: 146.93 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 354-19-8
EINECS: 206-547-3
OSN: 3265
ADR: 8 III