Tlačiť
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
PC408070-100G PC408070-25G PC408070-5G
APOSPC408070-100GEA 969.51 EUR
APOSPC408070-100G APOSPC408070-25G APOSPC408070-5G
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine 97%
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₂H₁₃ClF₃NO
Teplota tavenia: 138…141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066999
Číslo CAS: 21928-50-7