Tlačiť
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC408013-25G PC408013-5G PC408013-1G
APOSPC408013-25GEA 221.82 EUR
APOSPC408013-25G APOSPC408013-5G APOSPC408013-1G
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₃
Teplota tavenia: 161…178 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07367058
Číslo CAS: 871126-22-6