Tlačiť
3-Fluorophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4080-100G PC4080-25G
APOSPC4080-100GEA 135.58 EUR
APOSPC4080-100G APOSPC4080-25G
3-Fluorophenol 98%
3-Fluorophenol
Vzorec: C₆H₅FO
Teplota varu: 178 °C
Teplota tavenia: 44538 °C
Hustota: 1,238 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002254
Číslo CAS: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III