Tlačiť
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-fluorobenzene, 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
PC4075-100G PC4075-25G PC4075-5G
APOSPC4075-100GEA 189.73 EUR
APOSPC4075-100G APOSPC4075-25G APOSPC4075-5G
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98+%
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅Br₂F
Teplota varu: 89…90 °C/1mmHg
Teplota tavenia: 33…36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042187
Číslo CAS: 112399-50-5
OSN: 3261
ADR: 8,II