Tlačiť
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-bromoquinoline
PC407017-1G PC407017-5G
APOSPC407017-1GEA 83.03 EUR
APOSPC407017-1G APOSPC407017-5G
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₄BrF₆N
Teplota tavenia: 62…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075340
Číslo CAS: 35853-45-3