2-Fluorophenol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
o-Fluorophenol
PC4070-100G
PC4070-500G
PC4070-1KG
APOSPC4070-100GEA
58.16
EUR
APOSPC4070-100G
APOSPC4070-500G
APOSPC4070-1KG
2-Fluorophenol 99%
2-Fluorophenol
Vzorec:
C₆H₅FO Teplota varu: 171…172 °C Teplota tavenia: 14…16 °C Hustota: 1,256 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 47 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002155 Číslo CAS: 367-12-4 EINECS: 206-681-2 OSN: 1993 ADR: 3,III |