Tlačiť
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2,3-difluorophenylboronic acid
PC4069-1G PC4069-5G PC4069-10G
APOSPC4069-1GEA 33.13 EUR
APOSPC4069-1G APOSPC4069-5G APOSPC4069-10G
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₄BBrF₂O₂
Mw: 236.8066 g/mol
Teplota tavenia: 225 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093065
Číslo CAS: 374790-99-5