Tlačiť
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4063-1G PC4063-5G
APOSPC4063-1GEA 121.94 EUR
APOSPC4063-1G APOSPC4063-5G
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol 97%
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol
Vzorec: C₄HCl₃F₆O
Teplota varu: 139 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00236021
Číslo CAS: 7594-49-2