Tlačiť
1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4062-1G PC4062-5G
APOSPC4062-1GEA 150.02 EUR
APOSPC4062-1G APOSPC4062-5G
1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazole
1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₉H₇BrFN₃
Mw: 256.08 g/mol
Teplota varu: 105 °C/0.3mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08435922
Číslo CAS: 214540-43-9
OSN: 2810
ADR: 6.1 III