Tlačiť
3-Fluoro-3-oxetanemethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Fluoro-3-hydroxymethyloxetane, (3-Fluorooxetan-3-yl)methanol
PC406005-1G PC406005-500MG
APOSPC406005-1GEA 1189.26 EUR
APOSPC406005-1G APOSPC406005-500MG
3-Fluoro-3-oxetanemethanol
3-Fluoro-3-oxetanemethanol
Vzorec: C₄H₇FO₂
Mw: 106.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14706188
Číslo CAS: 865451-85-0